Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
335.00€ - 4710.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6347 |
---|---|
Peso molecular | 8.7 kDa |
Nombre | CCL2/JE/MCP-1 |
Fuente | E. coli-derived human CCL2/JE/MCP-1 protein Gln24-Thr99 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18319237
|
R&D Systems™
279-MC-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18714987
|
R&D Systems™
279-MC-001MG/CF |
1 mg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
4710.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18369257
|
R&D Systems™
279-MC-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18186910
|
R&D Systems™
279-MC-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
641.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18136640
|
R&D Systems™
279-MC-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
641.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
6347 | |
CCL2/JE/MCP-1 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
8.7 kDa | |
E. coli-derived human CCL2/JE/MCP-1 protein Gln24-Thr99 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein