Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 6347 |
| Peso molecular | 8.7 kDa |
| Nombre | CCL2/JE/MCP-1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived human CCL2/JE/MCP-1 protein Gln24-Thr99 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |