missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL11/Eotaxin Protein
Recombinant Protein
121.00€ - 2665.00€
Especificaciones
Número de acceso | P51671, P51671, P51671 |
---|---|
Concentración | LYOPH |
Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl. |
ID de gen (Entrez) | 6356 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18406521
|
Novus Biologicals™
NBP2-34976-100ug |
100 μg |
846.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18477251
|
Novus Biologicals™
NBP2-34976-1mg |
1 mg |
2665.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18432602
|
Novus Biologicals™
NBP2-34976-500ug |
500 μg |
1900.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18462222
|
Novus Biologicals™
NBP2-34976-5ug |
5 μg |
121.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Eotaxin protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood eosinophils is in a concentration range of 0.1-10.0 ng/mL.Especificaciones
P51671, P51671, P51671 | |
PAGE, Bioactivity | |
6356 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
C-C motif chemokine 11, CCL11, chemokine (C-C motif) ligand 11, Eosinophil chemotactic protein, eotaxin, Eotaxin/CCL11, eotaxin-1, MGC22554, SCYA11Small-inducible cytokine A11, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin) | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. | |
>97% pure by SDS-PAGE and HPLC |
LYOPH | |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl. | |
8.4 kDa | |
Less than 1 EU/ug of CCL11/Eotaxin as determined by LAL method. | |
CCL11 | |
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines | |
CCL11/Eotaxin |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL11/Eotaxin Protein