missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL11/Eotaxin Protein

Código de producto. 18462222 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18462222 5 μg 5 microgramos
18406521 100 μg 100 microgramos
18477251 1 mg 1 miligramo
18432602 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18462222 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2349765ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Eotaxin protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood eosinophils is in a concentration range of 0.1-10.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P51671, P51671, P51671
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 6356
Peso molecular 8.4 kDa
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of CCL11/Eotaxin as determined by LAL method.
Alias de gen C-C motif chemokine 11, CCL11, chemokine (C-C motif) ligand 11, Eosinophil chemotactic protein, eotaxin, Eotaxin/CCL11, eotaxin-1, MGC22554, SCYA11Small-inducible cytokine A11, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin)
Símbolo de gen CCL11
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Grado de pureza o calidad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CCL11/Eotaxin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.