Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALML3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALML3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005176.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 810 |
Nombre | CALML3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987479
|
enQuireBio™
QP5748-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15927489
|
enQuireBio™
QP5748-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15977479
|
enQuireBio™
QP5748-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15907489
|
enQuireBio™
QP5748-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15917489
|
enQuireBio™
QP5748-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15997479
|
enQuireBio™
QP5748-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_005176.1 | |
CALML3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
810 | |
Research Use Only | |
CALML3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADQLTEEQV TEFKEAFSLF DKDGDGCITT RELGTVMRSL GQNPTEAELR DMMSEIDRDG NGTVDFPEFL GMMARKMKDT DNEEEIREAF RVFDKDGNGF VSAAELRHVM TRLGEKLSDE EVDEMIRAAD TDGDGQVNYE EFVRVLVSK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
enQuireBio™ Recombinant Human CALML3 Protein