missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CALML3 Protein

Código de producto. 15907489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15907489 200 μg 200 microgramos
15987479 10 μg 10 microgramos
15927489 50 μg 50 microgramos
15977479 100 μg 100 microgramos
15917489 500 μg 500 microgramos
15997479 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15907489

Marca: enQuireBio™ QP5748ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALML3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_005176.1
ID de gen (Entrez) 810
Nombre CALML3 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CALML3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MADQLTEEQV TEFKEAFSLF DKDGDGCITT RELGTVMRSL GQNPTEAELR DMMSEIDRDG NGTVDFPEFL GMMARKMKDT DNEEEIREAF RVFDKDGNGF VSAAELRHVM TRLGEKLSDE EVDEMIRAAD TDGDGQVNYE EFVRVLVSK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.