missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C motif chemokine 17 Protein
A DNA sequence encoding the Human C-X-C motif chemokine 17, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940879.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 284340 |
Nombre | C-X-C motif chemokine 17 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913128
|
enQuireBio™
QP10220-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903128
|
enQuireBio™
QP10220-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983118
|
enQuireBio™
QP10220-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993118
|
enQuireBio™
QP10220-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_940879.1 | |
C-X-C motif chemokine 17 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSLNPGVARG HRDRGQASRR WLQEGGQECE CKDWFLRAPR RKFMTVSGLP KKQCPCDHFK GNVKKTRHQR HHRKPNKHSR ACQQFLKQCQ LRSFALPL | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
284340 | |
Research Use Only | |
CXCL17 | |
The ED50 as determined by its ability to induce VEGF expression using murine endothelial cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |