missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C motif chemokine 17 Protein

Código de producto. 15993118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15993118 250 μg 250 microgramos
15913128 5 μg 5 microgramos
15903128 25 μg 25 microgramos
15983118 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993118

Marca: enQuireBio™ QP10220ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human C-X-C motif chemokine 17, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_940879.1
ID de gen (Entrez) 284340
Nombre C-X-C motif chemokine 17 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL17
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by its ability to induce VEGF expression using murine endothelial cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SSLNPGVARG HRDRGQASRR WLQEGGQECE CKDWFLRAPR RKFMTVSGLP KKQCPCDHFK GNVKKTRHQR HHRKPNKHSR ACQQFLKQCQ LRSFALPL
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.