Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C motif chemokine 17 Protein
Código de producto. 15903128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15903128 25 μg 25 microgramos
15913128 5 μg 5 microgramos
15983118 100 μg 100 microgramos
15993118 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15903128 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10220ec25ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human C-X-C motif chemokine 17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_940879.1
ID de gen (Entrez) 284340
Nombre C-X-C motif chemokine 17 Protein
Cantidad 25 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL17
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by its ability to induce VEGF expression using murine endothelial cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SSLNPGVARG HRDRGQASRR WLQEGGQECE CKDWFLRAPR RKFMTVSGLP KKQCPCDHFK GNVKKTRHQR HHRKPNKHSR ACQQFLKQCQ LRSFALPL
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.