missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMF / Bcl2 modifying factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003940.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 90427 |
Nombre | BMF / Bcl2 modifying factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001861
|
enQuireBio™
QP7962-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041861
|
enQuireBio™
QP7962-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091851
|
enQuireBio™
QP7962-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021861
|
enQuireBio™
QP7962-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031861
|
enQuireBio™
QP7962-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011861
|
enQuireBio™
QP7962-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001003940.1 | |
BMF / Bcl2 modifying factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC069505 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
90427 | |
Research Use Only | |
BMF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPSQCVEEL EDDVFQPEDG EPVTQPGSLL SADLFAQSLL DCPLSRLQLF PLTHCCGPGL RPTSQEDKAT QTLSPASPSP GVMLPCGVTE EPQRLFYGNA GYRLPLPASF PAVLPIGEQP PEGQWQHQAE VQIARKLQCI ADQFHRLHVQ QHQQNQNRVW WQILLFLHNL ALNGEENRNG AGPR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein