Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein
Código de producto. 16001861
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16001861
Marca: enQuireBio™ QP7962ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMF / Bcl2 modifying factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003940.1
ID de gen (Entrez) 90427
Nombre BMF / Bcl2 modifying factor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BMF
Longitud de la proteína Full Length of BC069505
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEPSQCVEEL EDDVFQPEDG EPVTQPGSLL SADLFAQSLL DCPLSRLQLF PLTHCCGPGL RPTSQEDKAT QTLSPASPSP GVMLPCGVTE EPQRLFYGNA GYRLPLPASF PAVLPIGEQP PEGQWQHQAE VQIARKLQCI ADQFHRLHVQ QHQQNQNRVW WQILLFLHNL ALNGEENRNG AGPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.