Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMF / Bcl2 modifying factor Protein
Código de producto. 16011861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011861 1 mg 1 miligramo
16001861 10 μg 10 microgramos
16041861 50 μg 50 microgramos
16091851 100 μg 100 microgramos
16021861 200 μg 200 microgramos
16031861 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16011861
Proveedor: enQuireBio™ QP7962ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMF / Bcl2 modifying factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003940.1
ID de gen (Entrez) 90427
Nombre BMF / Bcl2 modifying factor Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BMF
Longitud de la proteína Full Length of BC069505
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEPSQCVEEL EDDVFQPEDG EPVTQPGSLL SADLFAQSLL DCPLSRLQLF PLTHCCGPGL RPTSQEDKAT QTLSPASPSP GVMLPCGVTE EPQRLFYGNA GYRLPLPASF PAVLPIGEQP PEGQWQHQAE VQIARKLQCI ADQFHRLHVQ QHQQNQNRVW WQILLFLHNL ALNGEENRNG AGPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.