Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM15 / MDC15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAM15 / MDC15, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001248393.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8751 |
Nombre | ADAM15 / MDC15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16074371
|
enQuireBio™
QP8390-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16014381
|
enQuireBio™
QP8390-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16064371
|
enQuireBio™
QP8390-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16094371
|
enQuireBio™
QP8390-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16004381
|
enQuireBio™
QP8390-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16084371
|
enQuireBio™
QP8390-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001248393.1 | |
ADAM15 / MDC15 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8751 | |
Research Use Only | |
ADAM15 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DVVTETKTVE LVIVADHSEA QKYRDFQHLL NRTLEVALLL DTFFRPLNVR VALVGLEAWT QRDLVEISPN PAVTLENFLH WRRAHLLPRL PHDSAQLVTG TSFSGPTVGM AIQNSICSPD FSGGVNMDHS TSILGVASSI AHELGHSLGL DHDLPGNSCP CPGPAPAKTC IMEASTDFLP GLNFSNCSRR ALEKALLDGM GSCLFERLPS LPPMAAFCGN MFVEPGEQCD CGFLDDCVDP CCDSLT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM15 / MDC15 Protein