Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM15 / MDC15 Protein
Código de producto. 16084371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16084371 1 mg 1 miligramo
16074371 10 μg 10 microgramos
16014381 50 μg 50 microgramos
16064371 100 μg 100 microgramos
16094371 200 μg 200 microgramos
16004381 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16084371 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8390ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAM15 / MDC15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001248393.1
ID de gen (Entrez) 8751
Nombre ADAM15 / MDC15 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ADAM15
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DVVTETKTVE LVIVADHSEA QKYRDFQHLL NRTLEVALLL DTFFRPLNVR VALVGLEAWT QRDLVEISPN PAVTLENFLH WRRAHLLPRL PHDSAQLVTG TSFSGPTVGM AIQNSICSPD FSGGVNMDHS TSILGVASSI AHELGHSLGL DHDLPGNSCP CPGPAPAKTC IMEASTDFLP GLNFSNCSRR ALEKALLDGM GSCLFERLPS LPPMAAFCGN MFVEPGEQCD CGFLDDCVDP CCDSLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.