Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM15 / MDC15 Protein
Código de producto. 16004381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004381 500 μg 500 microgramos
16074371 10 μg 10 microgramos
16014381 50 μg 50 microgramos
16064371 100 μg 100 microgramos
16094371 200 μg 200 microgramos
16084371 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004381
Marca: enQuireBio™ QP8390ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAM15 / MDC15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001248393.1
ID de gen (Entrez) 8751
Nombre ADAM15 / MDC15 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ADAM15
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DVVTETKTVE LVIVADHSEA QKYRDFQHLL NRTLEVALLL DTFFRPLNVR VALVGLEAWT QRDLVEISPN PAVTLENFLH WRRAHLLPRL PHDSAQLVTG TSFSGPTVGM AIQNSICSPD FSGGVNMDHS TSILGVASSI AHELGHSLGL DHDLPGNSCP CPGPAPAKTC IMEASTDFLP GLNFSNCSRR ALEKALLDGM GSCLFERLPS LPPMAAFCGN MFVEPGEQCD CGFLDDCVDP CCDSLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.