Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1
A DNA sequence encoding the Hepatitis B virus genotype D subtype ayw (isolate France/Tiollais/1979) (HBV-D) Protein X, was expressed in the hosts and tags indicated. opt
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Nombre | hepatitis protein 1 |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | X |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16067950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16017950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16057950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16037950
|
enQuireBio™
QP7274-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
hepatitis protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Hepatitis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
X | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAARLCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPF SGSLGTLSSP SPSAVPTDHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQILP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCAPAPCNF FTSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1