Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1
Código de producto. 16037950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16037950 1 mg 1 miligramo
16027950 10 μg 10 microgramos
16067950 50 μg 50 microgramos
16017950 100 μg 100 microgramos
16047950 200 μg 200 microgramos
16057950 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16037950
Proveedor: enQuireBio™ QP7274ec1mg
A DNA sequence encoding the Hepatitis B virus genotype D subtype ayw (isolate France/Tiollais/1979) (HBV-D) Protein X, was expressed in the hosts and tags indicated. opt
Especificaciones
Nombre hepatitis protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen X
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAARLCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPF SGSLGTLSSP SPSAVPTDHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQILP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCAPAPCNF FTSA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.