Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1
Código de producto. 16017950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017950 100 μg 100 microgramos
16027950 10 μg 10 microgramos
16067950 50 μg 50 microgramos
16047950 200 μg 200 microgramos
16057950 500 μg 500 microgramos
16037950 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017950
Marca: enQuireBio™ QP7274ec100ug
A DNA sequence encoding the Hepatitis B virus genotype D subtype ayw (isolate France/Tiollais/1979) (HBV-D) Protein X, was expressed in the hosts and tags indicated. opt
Especificaciones
Nombre hepatitis protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen X
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAARLCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPF SGSLGTLSSP SPSAVPTDHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQILP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCAPAPCNF FTSA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.