Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAV VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
232.00€ - 1510.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis A HAV VP1 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Hepatitis A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999398
|
enQuireBio™
QP12111-100UG |
100 μg |
232.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15919408
|
enQuireBio™
QP12111-500UG |
500 μg |
905.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15909408
|
enQuireBio™
QP12111-1MG |
1 mg |
1510.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
Hepatitis A HAV VP1 Protein | |
Untagged | |
Hepatitis A |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HAV VP1 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |