missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP1 Protein

Código de producto. 15919408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15919408 500 μg 500 microgramos
15999398 100 μg 100 microgramos
15909408 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15919408 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP12111500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HAV VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Hepatitis A HAV VP1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis A
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HAV VP1 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.