Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP1 Protein
Código de producto. 15909408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15909408 1 mg 1 miligramo
15999398 100 μg 100 microgramos
15919408 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15909408
Marca: enQuireBio™ QP121111mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cDNA sequence encoding the HAV VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis A HAV VP1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis A
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HAV VP1 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).