missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Orotidine 5'-phosphate decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_206807.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 898802 |
Nombre | Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096491
|
enQuireBio™
QP8793-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16036501
|
enQuireBio™
QP8793-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16086491
|
enQuireBio™
QP8793-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016501
|
enQuireBio™
QP8793-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16026501
|
enQuireBio™
QP8793-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16006501
|
enQuireBio™
QP8793-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_206807.1 | |
Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
H. pylori | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
898802 | |
Research Use Only | |
pyrF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQLCVALDLE KKEDNLSLLQ ELKGLDLWAK VGLRSFIRDG AVFLDEIRKI DENFKIFLDL KLYDIPYTMA NAALECAKLD IDMLTVHLSS AKSALTALMQ RLNALKKRPL IMGVSALTSF SEEEFLMVYN APLKTQAIKL SAMGKESGID GVVCSVFESL AIKEALGKDF LTLTPGIRLD QNDKEDQERV ANAKEAKQNL SDFIVVGRPI YQAKEPREVV LELLKDC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein