missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant H. pylori Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein

Código de producto. 16096491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16096491 10 μg 10 microgramos
16036501 50 μg 50 microgramos
16086491 100 μg 100 microgramos
16016501 200 μg 200 microgramos
16026501 500 μg 500 microgramos
16006501 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16096491

Marca: enQuireBio™ QP8793ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Orotidine 5'-phosphate decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo

Especificaciones

Número de acceso NP_206807.1
ID de gen (Entrez) 898802
Nombre Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen pyrF
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada H. pylori
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MQLCVALDLE KKEDNLSLLQ ELKGLDLWAK VGLRSFIRDG AVFLDEIRKI DENFKIFLDL KLYDIPYTMA NAALECAKLD IDMLTVHLSS AKSALTALMQ RLNALKKRPL IMGVSALTSF SEEEFLMVYN APLKTQAIKL SAMGKESGID GVVCSVFESL AIKEALGKDF LTLTPGIRLD QNDKEDQERV ANAKEAKQNL SDFIVVGRPI YQAKEPREVV LELLKDC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.