Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_206807.1 |
| ID de gen (Entrez) | 898802 |
| Nombre | Orotidine 5'-phosphate decarboxylase Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | pyrF |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | H. pylori |
| Mostrar más |