Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain GD1) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) DUTPase, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Nombre | DUTPase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | BLLF3 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16087120
|
enQuireBio™
QP7034-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027130
|
enQuireBio™
QP7034-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16077120
|
enQuireBio™
QP7034-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007130
|
enQuireBio™
QP7034-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017130
|
enQuireBio™
QP7034-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16097120
|
enQuireBio™
QP7034-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
DUTPase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
BLLF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEACPHIRYA FQNDKLLLQQ ASVGRLTLVN KTTILLRPMK TTTVDLGLYA RPPEGHGLML WGSTSRPVTS HVGIIDPGYT GELRLILQNQ RRYNSTLRPS ELKIHLAAFR YATPQMEEDK GPINHPQYPG DVGLDVSLPK DLALFPHQTV SVTLTVPPPS IPHHRPTIFG RSGLAMQGIL VKPCRWRRGG VDVSLTNFSD QTVFLNKYRR FCQLVYLHKH HLTSFYSPHS DAGVLGPRSL FRWASCAFEE VPSLAMGDSG LSEALEGRQG RGFGSSGQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein