Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | DUTPase Protein |
Cantidad | 100 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | BLLF3 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | His-SUMO |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido