Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DUTPase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DUTPase Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | BLLF3 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-SUMO |
| Mostrar más |