Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein tetrapeptide carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
143.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_415710.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 945756 |
Nombre | Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16076880
|
enQuireBio™
QP6956-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016890
|
enQuireBio™
QP6956-50ug |
50 μg |
353.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16066880
|
enQuireBio™
QP6956-100ug |
100 μg |
564.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16096880
|
enQuireBio™
QP6956-200ug |
200 μg |
908.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006890
|
enQuireBio™
QP6956-500ug |
500 μg |
1565.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16086880
|
enQuireBio™
QP6956-1mg |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_415710.1 | |
Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
945756 | |
Research Use Only | |
ldcA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLFHLIAPS GYCIKQHAAL RGIQRLTDAG HQVNNVEVIA RRCERFAGTE TERLEDLNSL ARLTTPNTIV LAVRGGYGAS RLLADIDWQA LVARQQHDPL LICGHSDFTA IQCGLLAHGN VITFSGPMLV ANFGADELNA FTEHHFWLAL RNETFTIEWQ GEGPTCRAEG TLWGGNLAML ISLIGTPWMP KIENGILVLE DINEHPFRVE RMLLQLYHAG ILPRQKAIIL GSFSGSTPND YDAGYNLESV YAFLRSRLSI PLITGLDFGH EQRTVTLPLG AHAILNNTRE GTQLTISGHP VLKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein