missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein Código de producto.: 16066880

enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein

Código de producto. 16066880
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16066880

Marca: enQuireBio™ QP6956100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein tetrapeptide carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_415710.1
ID de gen (Entrez) 945756
Nombre Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ldcA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSLFHLIAPS GYCIKQHAAL RGIQRLTDAG HQVNNVEVIA RRCERFAGTE TERLEDLNSL ARLTTPNTIV LAVRGGYGAS RLLADIDWQA LVARQQHDPL LICGHSDFTA IQCGLLAHGN VITFSGPMLV ANFGADELNA FTEHHFWLAL RNETFTIEWQ GEGPTCRAEG TLWGGNLAML ISLIGTPWMP KIENGILVLE DINEHPFRVE RMLLQLYHAG ILPRQKAIIL GSFSGSTPND YDAGYNLESV YAFLRSRLSI PLITGLDFGH EQRTVTLPLG AHAILNNTRE GTQLTISGHP VLKM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado