Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein Código de producto.: 16006890
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
Código de producto. 16006890
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16006890
Marca: enQuireBio™ QP6956500ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein tetrapeptide carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415710.1
ID de gen (Entrez) 945756
Nombre Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ldcA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSLFHLIAPS GYCIKQHAAL RGIQRLTDAG HQVNNVEVIA RRCERFAGTE TERLEDLNSL ARLTTPNTIV LAVRGGYGAS RLLADIDWQA LVARQQHDPL LICGHSDFTA IQCGLLAHGN VITFSGPMLV ANFGADELNA FTEHHFWLAL RNETFTIEWQ GEGPTCRAEG TLWGGNLAML ISLIGTPWMP KIENGILVLE DINEHPFRVE RMLLQLYHAG ILPRQKAIIL GSFSGSTPND YDAGYNLESV YAFLRSRLSI PLITGLDFGH EQRTVTLPLG AHAILNNTRE GTQLTISGHP VLKM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein >