Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Malate synthase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417450.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948857 |
Nombre | Malate synthase G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027450
|
enQuireBio™
QP7126-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16067450
|
enQuireBio™
QP7126-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017450
|
enQuireBio™
QP7126-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047450
|
enQuireBio™
QP7126-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057450
|
enQuireBio™
QP7126-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037450
|
enQuireBio™
QP7126-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_417450.1 | |
Malate synthase G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948857 | |
Research Use Only | |
glcB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQTITQSRLR IDANFKRFVD EEVLPGTGLD AAAFWRNFDE IVHDLAPENR QLLAERDRIQ AALDEWHRSN PGPVKDKAAY KSFLRELGYL VPQPERVTVE TTGIDSEITS QAGPQLVVPA MNARYALNAA NARWGSLYDA LYGSDIIPQE GAMVSGYDPQ RGEQVIAWVR RFLDESLPLE NGSYQDVVAF KVVDKQLRIQ LKNGKETTLR TPAQFVGYRG DAAAPTCILL KNNGLHIELQ IDANGRIGKD DPAHINDVIV EAAISTILDC EDSVAAVDAE DKILLYRNLL GLMQGTLQEK MEKNGRQIVR KLNDDRHYTA ADGSEISLHG RSLLFIRNVG HLMTIPVIWD SEGNEIPEGI LDGVMTGAIA LYDLKVQKNS RTGSVYIVKP KMHGPQEVAF ANKLFTRIET MLGMAPNTLK MGIMDEERRT SLNLRSCIAQ ARNRVAFINT GFLDRTGDEM HSVMEAGPML RKNQMKSTPW IKAYERNNVL SGLFCGLRGK AQIGKGMWAM PDLMADMYSQ KGDQLRAGAN TAWVPSPTAA TLHALHYHQT NVQSVQANIA QTEFNAEFEP LLDDLLTIPV AENANWSAQE IQQELDNNVQ GILGYVVRWV EQGIGCSKVP DIHNVALMED RATLRISSQH IANWLRHGIL TKEQVQASLE NMAKVVDQQN AGDPAYRPMA GNFANSCAFK AASDLIFLGV KQPNGYTEPL LHAWRLREKE SH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein