Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_417450.1 |
ID de gen (Entrez) | 948857 |
Nombre | Malate synthase G Protein |
Cantidad | 200 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | glcB |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido