Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein
Código de producto. 16057450
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16057450
Marca: enQuireBio™ QP7126500ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Malate synthase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417450.1
ID de gen (Entrez) 948857
Nombre Malate synthase G Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen glcB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SQTITQSRLR IDANFKRFVD EEVLPGTGLD AAAFWRNFDE IVHDLAPENR QLLAERDRIQ AALDEWHRSN PGPVKDKAAY KSFLRELGYL VPQPERVTVE TTGIDSEITS QAGPQLVVPA MNARYALNAA NARWGSLYDA LYGSDIIPQE GAMVSGYDPQ RGEQVIAWVR RFLDESLPLE NGSYQDVVAF KVVDKQLRIQ LKNGKETTLR TPAQFVGYRG DAAAPTCILL KNNGLHIELQ IDANGRIGKD DPAHINDVIV EAAISTILDC EDSVAAVDAE DKILLYRNLL GLMQGTLQEK MEKNGRQIVR KLNDDRHYTA ADGSEISLHG RSLLFIRNVG HLMTIPVIWD SEGNEIPEGI LDGVMTGAIA LYDLKVQKNS RTGSVYIVKP KMHGPQEVAF ANKLFTRIET MLGMAPNTLK MGIMDEERRT SLNLRSCIAQ ARNRVAFINT GFLDRTGDEM HSVMEAGPML RKNQMKSTPW IKAYERNNVL SGLFCGLRGK AQIGKGMWAM PDLMADMYSQ KGDQLRAGAN TAWVPSPTAA TLHALHYHQT NVQSVQANIA QTEFNAEFEP LLDDLLTIPV AENANWSAQE IQQELDNNVQ GILGYVVRWV EQGIGCSKVP DIHNVALMED RATLRISSQH IANWLRHGIL TKEQVQASLE NMAKVVDQQN AGDPAYRPMA GNFANSCAFK AASDLIFLGV KQPNGYTEPL LHAWRLREKE SH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.