Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 DNA-binding protein HU-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_312950.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 914933 |
Nombre | DNA-binding protein HU-alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16078240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16028240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16058240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16068240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16048240
|
enQuireBio™
QP7329-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_312950.1 | |
DNA-binding protein HU-alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
914933 | |
Research Use Only | |
hupA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNKTQLIDVI AEKAELSKTQ AKAALESTLA AITESLKEGD AVQLVGFGTF KVNHRAERTG RNPQTGKEIK IAAANVPAFV SGKALKDAVK | |
Greater than 94.2% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein