Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein
Código de producto. 16078240
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16078240
Marca: enQuireBio™ QP7329ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 DNA-binding protein HU-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_312950.1
ID de gen (Entrez) 914933
Nombre DNA-binding protein HU-alpha Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen hupA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNKTQLIDVI AEKAELSKTQ AKAALESTLA AITESLKEGD AVQLVGFGTF KVNHRAERTG RNPQTGKEIK IAAANVPAFV SGKALKDAVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 94.2% as determined by SDS-PAGE.