Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein
Código de producto. 16068240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16068240 500 μg 500 microgramos
16038240 10 μg 10 microgramos
16078240 50 μg 50 microgramos
16028240 100 μg 100 microgramos
16058240 200 μg 200 microgramos
16048240 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16068240 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7329ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 DNA-binding protein HU-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_312950.1
ID de gen (Entrez) 914933
Nombre DNA-binding protein HU-alpha Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen hupA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNKTQLIDVI AEKAELSKTQ AKAALESTLA AITESLKEGD AVQLVGFGTF KVNHRAERTG RNPQTGKEIK IAAANVPAFV SGKALKDAVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 94.2% as determined by SDS-PAGE.