Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Bifunctional protein HldE, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_417524.1
ID de gen (Entrez) 947548
Nombre Bifunctional protein HldE Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16096830
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-10ug
10 μg
458.00€
10 microgramos
16036840
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-50ug
50 μg
656.00€
50 microgramos
16086830
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-100ug
100 μg
1120.00€
100 microgramos
16016840
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-200ug
200 μg
1835.00€
200 microgramos
16026840
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-500ug
500 μg
2455.00€
500 microgramos
16006840
Ver documentos
enQuireBio™
QP6949-1mg
1 mg
3905.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_417524.1
Bifunctional protein HldE Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
947548
Research Use Only
hldE
Recombinant Protein
E. coli
MKVTLPEFER AGVMVVGDVM LDRYWYGPTS RISPEAPVPV VKVNTIEERP GGAANVAMNI ASLGANARLV GLTGIDDAAR ALSKSLADVN VKCDFVSVPT HPTITKLRVL SRNQQLIRLD FEEGFEGVDP QPLHERINQA LSSIGALVLS DYAKGALASV QQMIQLARKA GVPVLIDPKG TDFERYRGAT LLTPNLSEFE AVVGKCKTEE EIVERGMKLI ADYELSALLV TRSEQGMSLL QPGKAPLHMP TQAQEVYDVT GAGDTVIGVL AATLAAGNSL EEACFFANAA AGVVVGKLGT STVSPIELEN AVRGRADTGF GVMTEEELKL AVAAARKRGE KVVMTNGVFD ILHAGHVSYL ANARKLGDRL IVAVNSDAST KRLKGDSRPV NPLEQRMIVL GALEAVDWVV SFEEDTPQRL IAGILPDLLV KGGDYKPEEI AGSKEVWANG GEVLVLNFED GCSTTNIIKK IQQDKKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein