Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
Código de producto. 16006840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16006840 1 mg 1 miligramo
16096830 10 μg 10 microgramos
16036840 50 μg 50 microgramos
16086830 100 μg 100 microgramos
16016840 200 μg 200 microgramos
16026840 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16006840
Marca: enQuireBio™ QP69491mg
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Bifunctional protein HldE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417524.1
ID de gen (Entrez) 947548
Nombre Bifunctional protein HldE Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen hldE
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKVTLPEFER AGVMVVGDVM LDRYWYGPTS RISPEAPVPV VKVNTIEERP GGAANVAMNI ASLGANARLV GLTGIDDAAR ALSKSLADVN VKCDFVSVPT HPTITKLRVL SRNQQLIRLD FEEGFEGVDP QPLHERINQA LSSIGALVLS DYAKGALASV QQMIQLARKA GVPVLIDPKG TDFERYRGAT LLTPNLSEFE AVVGKCKTEE EIVERGMKLI ADYELSALLV TRSEQGMSLL QPGKAPLHMP TQAQEVYDVT GAGDTVIGVL AATLAAGNSL EEACFFANAA AGVVVGKLGT STVSPIELEN AVRGRADTGF GVMTEEELKL AVAAARKRGE KVVMTNGVFD ILHAGHVSYL ANARKLGDRL IVAVNSDAST KRLKGDSRPV NPLEQRMIVL GALEAVDWVV SFEEDTPQRL IAGILPDLLV KGGDYKPEEI AGSKEVWANG GEVLVLNFED GCSTTNIIKK IQQDKKG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.