Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_417524.1 |
| ID de gen (Entrez) | 947548 |
| Nombre | Bifunctional protein HldE Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | hldE |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |