missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Agmatinase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain 55989 / EAEC) Agmatinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000105559.1 |
---|---|
Nombre | Agmatinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | speB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906509
|
enQuireBio™
QP5622-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15946509
|
enQuireBio™
QP5622-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15996499
|
enQuireBio™
QP5622-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15926509
|
enQuireBio™
QP5622-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15936509
|
enQuireBio™
QP5622-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15916509
|
enQuireBio™
QP5622-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000105559.1 | |
Research Use Only | |
speB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTLGHQYDN SLVSNAFGFL RLPMNFQPYD SDADWVITGV PFDMATSGRA GGRHGPAAIR QVSTNLAWEH NRFPWNFDMR ERLNVVDCGD LVYAFGDARE MSEKLQAHAE KLLAAGKRML SFGGDHFVTL PLLRAHAKHF GKMALVHFDA HTDTYANGCE FDHGTMFYTA PKEGLIDPNH SVQIGIRTEF DIDNGFTVLD ACQVNDRSVD DVIAQVKQIV GDMPVYLTFD IDCLDPAFAP GTGTPVIGGL TSDRAIKLVR GLKDLNIVGM DVVEVAPAYD QSEITALAAA TLALEMLYIQ AAKKGE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Agmatinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Agmatinase Protein