missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Agmatinase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain 55989 / EAEC) Agmatinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP5622-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
WP_000105559.1 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Agmatinase Protein | |
Research Use Only | |
speB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTLGHQYDN SLVSNAFGFL RLPMNFQPYD SDADWVITGV PFDMATSGRA GGRHGPAAIR QVSTNLAWEH NRFPWNFDMR ERLNVVDCGD LVYAFGDARE MSEKLQAHAE KLLAAGKRML SFGGDHFVTL PLLRAHAKHF GKMALVHFDA HTDTYANGCE FDHGTMFYTA PKEGLIDPNH SVQIGIRTEF DIDNGFTVLD ACQVNDRSVD DVIAQVKQIV GDMPVYLTFD IDCLDPAFAP GTGTPVIGGL TSDRAIKLVR GLKDLNIVGM DVVEVAPAYD QSEITALAAA TLALEMLYIQ AAKKGE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Agmatinase Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido