missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Agmatinase Protein

Código de producto. 15926509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15926509 200 μg 200 microgramos
15906509 10 μg 10 microgramos
15946509 50 μg 50 microgramos
15996499 100 μg 100 microgramos
15936509 500 μg 500 microgramos
15916509 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15926509

Marca: enQuireBio™ QP5622ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain 55989 / EAEC) Agmatinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso WP_000105559.1
Nombre Agmatinase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen speB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSTLGHQYDN SLVSNAFGFL RLPMNFQPYD SDADWVITGV PFDMATSGRA GGRHGPAAIR QVSTNLAWEH NRFPWNFDMR ERLNVVDCGD LVYAFGDARE MSEKLQAHAE KLLAAGKRML SFGGDHFVTL PLLRAHAKHF GKMALVHFDA HTDTYANGCE FDHGTMFYTA PKEGLIDPNH SVQIGIRTEF DIDNGFTVLD ACQVNDRSVD DVIAQVKQIV GDMPVYLTFD IDCLDPAFAP GTGTPVIGGL TSDRAIKLVR GLKDLNIVGM DVVEVAPAYD QSEITALAAA TLALEMLYIQ AAKKGE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.