Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | Dengue Envelope-4 22kDa Protein |
Cantidad | 500 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Tampón | Phosphate buffered saline, pH 7.4. |
Grado de pureza o calidad | Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido