Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 & 4 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 & 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
248.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Dengue Envelope-1 & 4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947828
|
enQuireBio™
QP11621-100ug |
100 μg |
248.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15967828
|
enQuireBio™
QP11621-500ug |
500 μg |
943.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15957828
|
enQuireBio™
QP11621-1mg |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Dengue Envelope-1 & 4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffered saline, pH 7.4. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 & 4 Protein