Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 & 4 Protein
Código de producto. 15947828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15947828 100 μg 100 microgramos
15967828 500 μg 500 microgramos
15957828 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15947828
Marca: enQuireBio™ QP11621100ug
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 & 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Dengue Envelope-1 & 4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Phosphate buffered saline, pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).