Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) 65 kDa phosphoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Nombre | 65 kDa phosphoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | UL83 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16028470
|
enQuireBio™
QP7365-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
65 kDa phosphoProtein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Cytomegalovirus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL83 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FDIDLLLQRG PQYSEHPTFT SQYRIQGKLE YRHTWDRHDE GAAQGDDDVW TSGSDSDEEL VTTERKTPRV TGGGAMAGAS TSAGRKRKSA SSATACTSGV MTRGRLKAES TVAPEEDTDE DSDNEIHNPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein