Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | 65 kDa phosphoProtein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | UL83 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Cytomegalovirus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |