Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) 65 kDa phosphoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7365-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
65 kDa phosphoProtein
Research Use Only
UL83
Recombinant Protein
E. coli
FDIDLLLQRG PQYSEHPTFT SQYRIQGKLE YRHTWDRHDE GAAQGDDDVW TSGSDSDEEL VTTERKTPRV TGGGAMAGAS TSAGRKRKSA SSATACTSGV MTRGRLKAES TVAPEEDTDE DSDNEIHNPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Cytomegalovirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein > 500μg