Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia HSP70 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia HSP70 (Amino Acids 462-503) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
248.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HSP70 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Chlamydia |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15977178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-100ug |
100 μg |
248.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-500ug |
500 μg |
943.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-1mg |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HSP70 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Chlamydia HSP70 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 8M Urea, 60 mM NaCl and 50% glycerol. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia HSP70 Protein