Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia HSP70 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HSP70 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Chlamydia |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 8M Urea, 60 mM NaCl and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Chlamydia HSP70 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |